Learn More
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11323865 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
125 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11323865
Marke: Corning™ 9950250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
  • Einwegprodukt
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 72
Gewindegröße 24 bis 400
Sterilität Unsteril
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 137 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Nicht enthalten
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3000 × g