Learn More
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Artikelnummer. 10536493 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
125 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10536493
Marke: Corning™ 995025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
  • Einwegprodukt
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Einwegprodukt Ja
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Karton 125
Anzahl pro Packung 125
Gewindegröße 13 bis 415
Sterilität Unsteril
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 110 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Nicht enthalten
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3000 × g