Learn More
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckel-Rack
Mit einer inerten, hochdichten Polyethylen-Barriere zur Vermeidung von Aerosolverschleppungen bei kritischen Pipettierprozessen
149.29 € - 454.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann |
Format | Aufklappbares Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11759325
|
Corning™
4135 |
0,1 bis 10 μl |
157.04 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11303665
|
Corning™
4135 |
0,1 bis 10 μl | N/A | |||||||
11769325
|
Corning™
4136 |
1 bis 20 μl |
151.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11313665
|
Corning™
4136 |
1 bis 20 μl | N/A | |||||||
11789325
|
Corning™
4138 |
1 bis 200 μl |
151.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11779325
|
Corning™
4137 |
1 bis 100 μl |
149.29 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
- Die Gestelle können wiederverwendet werden
- Einfach den Spitzeneinsatz im Gestell herausnehmen und durch die Corning Spitzeneinsätze für Klappgestelle ersetzen
- Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
- Diese sterilen Spitzen fangen keine Flüssigkeiten ein und hemmen die PCR bei Überpipettierung nicht
Ebenfalls lieferbar: Extra lange Spitze, Modell Nr. 10-320-728. Das einzigartige Design dieser verlängerten Spitze ermöglicht die Standardisierung über einen weiten Bereich von 20, 50, 100 und 200 ml-Pipetten.
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
Magazinhalter | |
DeckWorks™ |
Steril | |
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann | |
Geringe Retention, Rund | |
Ja | |
HDPE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckel-Rack