Learn More
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen im Klappdeckel-Gestell
Mit einer inerten, hochdichten Polyethylen-Barriere zur Vermeidung von Aerosolverschleppungen bei kritischen Pipettierprozessen.
Marke:  Corning™ 4140
Artikelnummer. 10794182
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
  • Die Gestelle können wiederverwendet werden
  • Einfach den Spitzeneinsatz im Gestell herausnehmen und durch die Corning Spitzeneinsätze für Klappgestelle ersetzen
  • Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
  • Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
  • Diese sterilen Spitzen fangen keine Flüssigkeiten ein und hemmen die PCR bei Überpipettierung nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Steril
Pyrogenfrei, frei von humaner DNA, RNase-/DNase-frei, Sterilitätssicherheitsniveau 10-3
Aufklappbares Gestell
96 Spitzen/Gestell, 8 Gestelle/Karton
DeckWorks™
Gefiltert
Naturfarben
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Rund
Ja
HDPE
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen im Klappdeckel-Gestell > Vol.-Bereich: 100 bis 1000μ L;768 Spitzen/Packung