Learn More
Corning™ Unbehandelte Kulturschalen
Bindung von Biomolekülen durch passive Interaktionen, von Natur aus hydrophob. Corning™ Unbehandelte Kulturschalen gewährleisten eine optimale Umgebung für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z.B von Antikörpern, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können.
200.81 € - 415.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Flach |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10429141
![]() |
Corning™
430597 |
150 mm | 148 cm2 | 25 mm |
200.81 €
60 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10609321
![]() ![]() |
Corning™
430588 |
35 mm | 8 cm2 | 10 mm |
241.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10419141
![]() |
Corning™
430591 |
100 mm | 55 cm2 | 20 mm |
415.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10409141
![]() |
Corning™
430589 |
60 mm | 21 cm2 | 15 mm |
248.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gefertigt aus durchsichtigem Polystyrol
- Nicht für die Zellanhaftung behandelt
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Stapeln von Beads zur Unterstützung der Handhabung
- Mit Lüftungsöffnungen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
Bestellinformation
Für Zellkulturschalen aus Polystyrol: Regalpackung 430293 enthält Träger mit sechs Packungen, die jeweils sechs Beutel mit 10 Schalen –aufnehmen und bei denen eine Kontamination von nicht verwendeten Schalen nach dem Öffnen des Beutels vermindert wird. Lieferbar in Beuteln mit 20 Schalen (mit Ausnahme der 150 x 25 mm-Schale, die in Beuteln mit fünf Schalen lieferbar ist und der 245 x 245 mm-Schale, bei der ein Beutel vier Stück enthält).
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale |
Ja | |
Flach | |
Ja | |
Rund | |
Unbehandelt | |
Deckel |