Learn More
Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
Zur Lagerung von Innen- und Außengewindefläschchen bei Temperaturen bis –196 °C (–320.8 °F)
Marke: Corning™ 431121
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Lagerung von Innen- und Außengewindefläschchen bei Temperaturen bis –196 °C (–320.8 °F)
- Beständiges Polycarbonat
- Für die Ableitung belüftet, austauschbare Stapel und verfügen über große Beschriftungsfläche
- Transparenter Siebdruckdeckel mit nicht umkehrbarem Design und numerischem Raster zur Vermeidung einer Fehlausrichtung des Deckels und zur einfachen Identifizierung der Fläschchen
- Autoklavierbar bei 121°C (249.8°F)
- Fisher Bestell-Nr. 07-200-615, geeignet für: 81 1.0 ml- bis 2.0 ml-Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde
- Fisher Bestell-Nr. 07-200-616, geeignet für: 81 4.0 ml- bis 5.0 ml-Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde
- Fisher Bestell-Nr. 07-200-617, geeignet für: 100 2.0 ml-Fläschchen mit Innengewinde
Spezifikation
Orange | |
Quadratisch | |
Zur Lagerung von Röhrchen mit Innen- und Außengewinde | |
Siebdruckdeckel | |
121 °C | |
-196°C | |
5,25 x 5,25 x 2 in. (13,3 x 13,3 x 5,1 cm) | |
13,3 cm | |
13,3 cm | |
5,1 cm |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
100 (2 ml Fläschchen mit Innengewinde) | |
249,8°F | |
-320,8 °F | |
10 x 10 | |
5,25 in. | |
5,25 in. | |
2 in. | |
1,95 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen > 1-2 ml-Fläschchen mit internem Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur