Learn More
Corning™ Farbcodierte Einsätze für Verschlusskappen
Zur Verwendung mit Corning Kryoröhrchen außer 03-374-6
44.29 € - 45.29 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Karton | 500 |
Anzahl pro Packung | 50 |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10474912
|
Corning™
2016 |
Blau |
44.29 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10317532
|
Corning™
2015 |
Weiß |
44.29 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10664933
|
Corning™
2019 |
Gelb |
44.29 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032202
|
Corning™
2018 |
Grün |
44.29 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10377572
|
Corning™
2017 |
Rot |
44.29 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10461822
|
Corning™
430499 |
Diverse |
45.29 €
500 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Mit Farbcodierung für einfache Probenidentifizierung
- Polypropylen
Spezifikation
Polypropylen | |
500 | |
Polypropylen |
Unsteril | |
50 |