Learn More
Corning™ Collagen I, Rat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11563550 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1000 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 11563550
Marke: Corning™ 354236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enhances cell attachment and proliferation or promotes expression of cell-specific morphology and function. Corning™ Collagen I, Rat is effective as a gel or a thin coating at a recommended concentration of 5 to 10μg/cm2 of growth surface depending on cell type.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 3 to 4 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Zusammensetzung Liquid in 0.02N acetic acid
Menge 100 mg
Quelle Rat Tail Tendon
Produkttyp Collagen, Rat Tail Type I
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% by SDS-PAGE