Learn More
Corning™ Collagen I, High Concentration, Rat Tail
GREENER_CHOICE
Sourced from rat tail tendon
Marke:  Corning™ 354249
252.40 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10224442
  • 265.68 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 to 11 mg/mL
Liquid in 0.02N acetic acid
Rat Tail Tendon
2°C to 8°C
Cell Attachment and Proliferation, 3D Gel
100 mg
Collagen, Rat Tail Type I HC
>95% by SDS-PAGE
Name des Produkts
Corning™ Collagen I, High Concentration, Rat Tail > 100 mg; Collagen I, Rat Tail, High Concentration
For Research Use Only (RUO).