Learn More
Corning™ Coliform-Probenbehälter
Automatische Probendechlorierung
Marke: Corning™ 1700-100
Beinhaltet: Etiketten (nur 09-730-91)
Beschreibung
- Steriler Einwegbehälter mit einer Tablette Natriumthiosulfat für die Dechlorierung
- Der Schnappverschlussdeckel mit Verriegelungspfeil gewährleistet, dass die Sterilität nicht beeinträchtigt wird; leckagefrei bei richtiger Abdichtung
- Niederhalter an der Kappe sorgt dafür, dass sie während des Transports geschlossen bleibt
Bestellinformation
Auch ohne Natriumthiosulfat-Tablette für Proben erhältlich, die keine Entchlorung erfordern.
Compliance
Die Füllleitung erfüllt die US-EPA-Toleranzanforderungen
Spezifikation
EPA | |
Polypropylen | |
120 mL | |
Test auf das Vorhandensein von Coliform-Bakterien oder mikrobiologischen Schadstoffen in Trinkwasser | |
Mit Natriumthiosulfat-Tablette | |
Steril | |
3,77 in. | |
1.82 Zoll |
Naturfarben | |
Schnappverschluss | |
Ja | |
Ja | |
Weithals | |
4 oz. | |
9.6 cm | |
4.64 cm |