Learn More
Corning™ Vormontierte Einweg-Spinnerflaschen für geschlossene Systemlösungen
Dank der gebrauchsfertigen Konstruktion mit Rührer und integriertem Magnet entfällt die zeitaufwändige Montage oder Reinigung und Wiedermontage
Marke: Corning™ 3579
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Corning™ Einweg-Ersatzkappen für Spinner-Kolben sind separat erhältlich. Jede Packung ist steril und einzeln doppelt verpackt. Verschlüsse sind für 500 ml-, 1 l- und 3 l-Kolbengrößen erhältlich.
Compliance
Entspricht USP XXIV: 71Bakteriostase, Fungistase und Sterilitätsnormen.
Spezifikation
0,79 gal. | |
HDPE | |
3,9 cm | |
3 l | |
10,1 in. | |
Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock | |
1/Packung | |
2 | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
45 mm (ca.) |
Orange | |
7,4 in. | |
5,4 cm | |
Polystyrol | |
25,9 cm | |
4/Karton | |
45° | |
GL 45 | |
Steril | |
188 mm |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.