Learn More
Corning™ Tryptische Soja-Bouillon, frei von tierischen Bestandteilen, flüssig
BIOPHARMA
Für eine genaue Beurteilung der Sterilität während des gesamten Fertigungsprozesses
23.64 € - 1675.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Prüfung der Sterilität tierfreier biopharmazeutischer Prozesse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15333591
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
46-060-CI
100 ml
23.64 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15363721
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
46-060-LB
20,000 ml
1675.00 €
20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
  • Nichttierische Herkunft
  • Für die Mikrobiologie
  • Klares, gelblich-braunes Aussehen
  • Sterile, gebrauchsfertige Lösung
  • Konform mit USP-Anforderungen
Zum Testen der Sterilität tierfreier biopharmazeutischer Prozesse.
Bestellinformation
Wird unter Umgebungsbedingungen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
USP
15°bis 30 °C
Flüssig
Zur Prüfung der Sterilität tierfreier biopharmazeutischer Prozesse
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr