Learn More
Corning™ Cellgro™ Iscove-Modifikation von DMEM, Pulver
Der Ersatz von Pyridoxin HCl durch Pyridoxal gewährleistet eine verbesserte Stabilität gegenüber der ursprünglichen Formulierung. Corning™ cellgro™ Iscove's Modifikation von DMEM, Puder ist auf Hybridom getestet.
Marke: Corning™ 50-016-PB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimiertes, stark angereichertes synthetisches Medium
- Proliferiert schnell Kulturen mit hoher Zelldichte
- IMDM enthält zusätzliche Aminosäuren, Vitamine, Selen und HEPES-Puffer
- Formuliert mit Kaliumnitrat anstelle von Eisennitrat
- Für bestimmte Zelltypen kann die Zugabe von Albumin und Transferrin erforderlich sein
- Formulierung enthält 25 mM HEPES
- Enthält kein Alpha-Thioglycerol, Beta-Mercaptoethanol und Natriumbikarbonat
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Pulver | |
HEPES | |
1 x 10 l |
1 X | |
IMDM | |
Kein Alpha-Thioglycerol, Kein Beta-Mercaptoethanol, Kein Natriumhydrogencarbonat |