Learn More
Corning™ EDTA
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323591
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15323591
Marke: Corning™ 46034CI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • 0.5 M
  • pH8.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Flüssig
Produkttyp EDTA
Format Kunststoffflasche
pH 8
Menge 100 mL