Learn More
Corning™ Phosphatgepufferte Salzlösung für Zellkulturen (1x)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Mit niedrigem Endotoxingehalt. Ohne Calcium und Magnesium.
105.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 30 °C |
---|---|
Verdünnung | 1 X |
Zusammensetzung | 0,144 g/l Kaliumdihydrogenphosphat, 9,000 g/l Natriumchlorid, 0,795 g/l Dinatriumphosphat |
pH | 7,3 bis 7,5 |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15373631
![]() |
Corning™
21-040-CM |
6 times; 1000 ml |
105.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
- Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
- Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
- Nicht toxisch
Spezifikation
2 bis 30 °C | |
0,144 g/l Kaliumdihydrogenphosphat, 9,000 g/l Natriumchlorid, 0,795 g/l Dinatriumphosphat | |
Flüssig |
1 X | |
7,3 bis 7,5 |