Learn More
Corning™ Basale Zellkultur-Flüssigmedien - DMEM und Ham's F-12,50/50 -Mischung
Kommt für die Kultur von Epithelzellen-, Endothelzellen- und Granulosazelltypen unter niedrigen Serumbedingungen zum Einsatz. Corning™ Basal-Zellkultur-Flüssigmedien - DMEM und Ham's'F-12,50/50-Mischung weist niedrige Endotoxinwerte und keine Kontamination auf.
Marke: Corning™ 10-092-CV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- 50:50-Gemisch aus DMEM und F-12 , ursprünglich für Neuroblastomzellen von Ratten und MDCK-Zellen formuliert
- Serumfreies Züchten kann mit geeigneten Proteinergänzungen möglich sein.
- Ham‘s F-12 Medien basieren auf dem Ham‘s F-10 Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
- DMEM/Hams F-12 enthält L-Glutamin.
- Steril
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Steril | |
< 0,25 EU/ml | |
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften | |
6 x 500 ml |
1 X | |
DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung | |
Glutamin, HEPES | |
Anorganische Salze: 116,65 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,417 mg/l FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l KCl, 0,0008 mg/l CuSO4 (wasserfrei), 84,95 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 7.000 mg/l NaCl, 62,5 mg/l Na2HPO4.H2O, 71 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.438 mg/l NaHCO3, 0,4315 mg/l ZnSO4.7H2O; Aminosäuren: 4,45 mg/l L-Alanin, 147,5 mg/l L-Arginin. HCl, 7,5 mg/l L-Asparagin.H2O, 6,65 mg/l L-Aspartiksäure, 17,56 mg/l L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/l L-Cystein.2HCl, 7,35 mg/l L-Glutaminsäure, 365,1 mg/l L-Glutamin, 18,75 mg/l Glycin, 31,48 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/l L-Isoleucin, 58,95 mg/l L-Leucin, 91,35 mg/l L-Lysin. HCl, 17,24 mg/l L-Methionin, 35,48 mg/l L-Phenylalanin, 17,25 mg/l L-Prolin, 26,25 mg/l L-Serin, 53,55 mg/l L-Threonin, 9,02 mg/l L-Tryptophan, 55,815 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,00365 mg/l Biotin, 2,24 mg/l D-Ca-Pantothenat, 8,98 mg/l Cholinchlorid, 2,65 mg/l Folsäure, 12,61 mg/l i-Inositol, 2,0185 mg/l Nicotinamid, 2,031 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,219 mg/l Riboflavin, 2,17 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 3.151 mg/l D-Glucose, 2,385 mg/l Hypoxanthin, Natrium, 0,105 mg/l DL-Thioctsäure (Liposäure), 0,044 mg/l Methyllineoleat, 8,1 mg/l Phenolrot, Natrium, 0,08 mg/l Putrescine.2HCl, 110 mg/l Natriumpyruvat, 0,365 mg/l Thymidin, 3.574,8 mg/l HEPES. | |
7 bis 7,4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IVD-Produkt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur