Learn More
Corning™ 3D-Tankauskleidung mit 100 l
Diese 50 L-Tankauskleidung mit Zwickel verhindert Kreuzkontaminationen und die Notwendigkeit, Tanks zu reinigen und zu validieren
Marke: Corning™ 91-300-15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19230kg
Beschreibung
Diese 50 L-Tankauskleidung mit Zwickel wurde zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen und der Notwendigkeit, Tanks zu reinigen und zu validieren entwickelt, bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer des wiederverwendbaren Tanks. Jeder Beutel ist bestrahlt und einzeln verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten. Sie ist ideal für biopharmazeutische Anwendungen.Das Corning Portfolio bestrahlter Tankauskleidungen wurde für zylindrische Tanks entwickelt. Die Tankauskleidungen werden aus Polyethylen niedriger Dichte (ULDPE) hergestellt und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Produktmerkmale und Vorteile
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
Spezifikation
50.000 mL | |
0,0132 gal. | |
3D-Tankauskleidung mit Zwickel |
LDPE | |
Ideal für biopharmazeutische Anwendungen |