Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
Marke: Corning™ 3290
451.25 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus transparentem, nicht recyceltem Polystyrol
- Die behandelte Oberfläche erleichtert die Anpassung der Zellen an serumreduzierte oder serumfreie Medien und ist beständig bei Raumtemperatur
- Optimal für kurz- und langfristig angelegte Zellkulturen
- Erhältlich mit belüfteten Verschlüssen mit einer nicht benetzbaren 0.2 μm-Membran, die mit dem Verschluss verbunden ist und einen gleichbleibenden, sterilen Gasaustausch bei geringerem Kontaminationsrisiko ermöglicht. Alternativ können Phenolverschlüsse in offenen Systemen verwendet werden, bei denen Gasaustausch erforderlich ist
- Wahlweise mit schrägem oder angewinkeltem Hals
- Flaschen mit schrägem Hals erleichtern das Ausgießen und den Zugang zum Pipettieren oder Ausschaben
- Der angewinkelte Hals bietet besseren Zugang mit Pipetten und verringert das Überschwappen des Mediums in den Flaschenhals
- Aufgedruckte Chargennummern sorgen für einfache Rückverfolgbarkeit
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Zu 100 % auf Integrität geprüft
- Die Flaschen 431328 und 431346 sind mit einem Strichcode für den Einsatz mit dem SelecT™ Robotic System versehen
Spezifikation
Nein | |
Orange | |
60 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Schräg | |
Corning Cellbind | |
Steril |
2,02 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen