Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10787994 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
210 ml
250 ml
370 ml
Flaschenhalstyp:
Abgewinkelt
Schräg
Anzahl pro Karton:
200/Karton
25/Karton
50/Karton
84/Karton
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
50 Stück
84 Stück
Artikelnummer. 10787994
Marke: Corning™ 3291
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
  • 25 bis 225 cm2 verfügbare Wachstumsfläche
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
  • Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
  • 100 % integritätsgetestet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 7,1 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 210 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine optimale Zellanhaftung
Enthält Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 50/Karton
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Corning Cellbind
Graduated Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 150 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 13 bis 45 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.