Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
Marke: Corning™ 431328
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 25 bis 225 cm2 verfügbare Wachstumsfläche
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
- Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
- 100 % integritätsgetestet
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Ja | |
Orange | |
250 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Abgewinkelt | |
Rechteckig | |
Ja | |
Belüftet | |
35 bis 52,5 ml |
8,45 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
84/Karton | |
Corning Cellbind | |
Steril | |
175 cm2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur