Learn More
Corning™ Zellzähler
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Zellzähler
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Beschreibung: Schnell dank Online-Bildverarbeitung.
- Präzise dank des cloudbasierten Algorithmus für maschinelles Lernen.
- Kostengünstig mit der mitgelieferten Zählkammer oder beim Kunden vorhandenen Glas-Hämozytometer
Compliance
UsTUVcsa ; CE
Prestations de service
1 Jahr
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Zellzähler |
| Zellgröße | Möglichkeit zur genauen Zählung von bis zu 4 μm (z. B. PBMC). Säugetierzellen 4 bis 70 μm. |
| Vergrößerung | 200X |
| Material | Aluminium |
| Art des Auslasses | USB 3,0 |
| Probengröße | 10 μl |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Breite (metrisch) | 90 mm |
| Gewicht (metrisch) | 1.0 kg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu