Learn More
Corning™ Schwarze Phenol-Schraubgewindekappe mit PTFE-Dichtungseinlage
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10755763 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Höhe (metrisch):
12,5 mm
13.5 mm
16 mm
17,5 mm
18,5 mm
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
192 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 10755763
Marke: Corning™ 999815
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus speziell formuliertem Harz, das widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen von Temperatur und Dampf im Autoklaven. Corning™ schwarze Phenol-Schraubgewindekappen mit PTFE-Dichtungseinlagen ermöglichen hochinerte Abdichtung.
  • Die eingeklebte Gummischicht ist fest mit einer Fläche aus PTFE verbunden
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 15-415
Auskleidungsmaterial PTFE
Produkttyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Phenolharz
Farbe Schwarz
Höhe (metrisch) 16 mm
Anzahl pro Packung 288/Packung
Anzahl pro Karton 288/Karton
Spitzenmaterial PTFE, Gummi