Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
50/Karton
Beschreibung
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
- Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
- Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
- Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
- Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
- Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
- PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
- PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
- Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 5/Karton |
Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Steril |