Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Multiwell-Kulturschale aus Glas
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke: Corning™ 354577
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
- Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
- Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
- Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
- Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
- Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
- PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
- PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
- Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
Spezifikation
Glas | |
Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien | |
12/Karton | |
4 |
Kulturplatte | |
3/Packung | |
Poly-D-Lysin |