Learn More
Corning™ BioCoat™ Intestinal Epithel Differentiation Environment Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10192511 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
Darmepithel-Differentiationsumgebungskit
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10192511
Marke: Corning™ 355057
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet
  • 400 ml Entero-STIM™ Enterozyten-Differenzierungsmedium (DMEM mit Natriumbutyrat)
  • Gefriergetrocknete BD™ MITO+ Serum-Extender-Ergänzung
  • 100 ml Seeding Basalmedium (DMEM)
  • 24™ Fibrilläre Kollagen-Zellkultureinsätze (Einsätze enthalten Membranen mit 1 μm Porengröße, zusammen mit einer 24-Well Falcon™ Companion TC-Platte mit einer zusätzlichen Platte
Dient zur Erstellung von Darmmodellen, die Barrierefunktion für Transport- und Absorptionsstudien von Arzneimitteln, Metaboliten und Infektionskrankheiten des Darms aufweisen
Zur Verwendung beim Transport und in Absorptionsstudien von Arzneimitteln, Metaboliten und Infektionskrankheiten des Darms. Interaktionen zwischen Komponenten der extrazellulären Matrix und Wachstumsfaktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Anpassung und Reaktionen von Säugetierzellen auf ihre Mikro-Umgebungen In-vivo und In-vitro.
  • Zellen können gemäß Routineverfahren subkultiviert, in Fermentationssysteme gesät oder in einer Vielzahl von Bioassays verwendet werden
  • Integrieren ein speziell formuliertes Medium mit niedrigem Serumgehalt oder serumfrei, Kultursupplemente und Wachstumsfaktoren
  • Jede Umgebungscharge wird in einem Bioassay getestet, und alle Komponenten sind auf Bakterien und Pilze getestet
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Erstellung von Modellsystemen für das Studium der Angiogenese, Atherosklerose, Wundheilung und In-vitro-Toxikologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport- und Absorptionsstudien zu Arzneimitteln, Metaboliten und Infektionskrankheiten des Darms
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton Je 1