Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesesystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2627588
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
96
Kulturfläche:
0,3 cm2
0.08 cm2
Menge:
1
5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10678892
Marke: Corning™ 354144
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet
Eine Falcon 24- und 96-Multiwell™ Einsatzplatte mit einer Fluoreszenz-blockierenden, mikroporösen Polyethylen-Terephthalat (PET)-Membran, die gleichmäßig mit humanem Fibronektin beschichtet ist, eine unbehandelte Empfängerplatte und ein Deckel
Bietet ein Standardformat zur Steigerung der Qualität und Reproduzierbarkeit von In-vitro-Endothelzell-Migrationstests.
  • Erzeugt eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen in vitro in nur drei Tagen
  • Fibrilläre Kollagen-beschichtete Einsätze mit spezialisierten BD BioCoat-Medien sorgen für eine schnellere Stammzelldifferenzierung
  • Das Zufuhrtablett für große Volumen reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Medienaustauschs
  • Charge-für-Charge-Tests gewährleisten Einheitlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 0,3 cm2
Material PET
Porengröße 3 μm
Typ Multiwell-Einsatzplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
Menge 5
Anzahl pro Packung 5/Packung
Anzahl pro Karton 5/Karton
Oberflächenbeschichtung Fibronektin
Anzahl Wells 24