Learn More
Corning™ BioCoat™ Kontrolleinsatz
Verwendung zusammen mit BD BioCoat™Einsätzen bei der Untersuchung der Effekte der ECM-Komponente auf den BD BioCoat-Zellkultur-Einsatz
Marke:  Corning™ 354572
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10303042
  • 311.38 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Die Corning™ Matrigel Matrix ist eine lösliche Basalmembran, die aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumoren extrahiert wird und nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel bildet. Erhältlich als einsatzbereite Zellkultureinsätze, als Invasionskammern oder als Cellware Corning Matrigel Matrix ist besonders für Kulturen mit polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, geeignet. Die Matrix fördert die Differenzierung von Hepatozyten, Epithelzellen der Brust und glatten Muskelzellen. Die Matrix fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus Endothelzellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden.
  • Zwei Matrix-Konfigurationen – Kammern mit Corning Matrigel Matrix und mit Wachstumsfaktor-reduzierter (GFR) Matrigel Matrix
  • Ermöglicht die Invasion von HT-1080-Zellen (invasive menschliche Fibrosarkomzellen) über 8 μm-Poren und verhindert die Invasion von 3T3-Zellen (nicht-invasive Maus-Fibroblast-Zelllinie).
  • Kammern mit GFR Matrigel Matrix, die für die Verwendung in Studien ausgelegt sind, bei denen minimale Interferenz durch Wachstumsfaktoren wünschenswert ist
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
Spezifikation
12
PET
-Well Platte
2 bis 8 °C
24/Karton
24
0,3 cm2
0,4 μm
2
12/Packung
BioCoat Control