Learn More
Corning™ BioCoat™ #1 Deutschen Deckelgläsern, rund
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Beschichtung mit verschiedenen extrazellulären Matrix-Substraten. Corning™ BioiCoat™ Nr.1 Deutsche Deckgläser sind die optimale Lösung zur Förderung von Zelladhäsion und Wachstum bei einer Vielzahl an Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen.
Marke:  Corning™ 354087
347.46 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10468681
  • 369.00 € / 80 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Deckgläser aus dünnem Glas
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz — optimal für die Immunfluoreszenzmikroskopie
  • Aus deutschem Glas Nr. 1; ungiftig für Neuronen
  • Jede Charge von Cellware wurde auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Fluoreszenz-Bildgebung lebender Zellen, Konfokalmikroskopie, hochauflösende und Inversmikroskopie, Phasenkontrastmikroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Deckgläser
Nr. 1 Deutsches Glas
Fluoreszenz-Bildgebung von lebenden Zellen, konfokale Mikroskopie, hochauflösende und invertierte Mikroskopie, Phasenkontrast-Mikroskopie
80
Laminin/Poly-D Lysin
0,472 in.
12 mm
80