Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlusstyp:
Belüftet
Flach
Durchmesser (metrisch) Verschluss:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduierungen:
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Description
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
- Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
- Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
- RNAse- und DNAse-frei
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,22 oz. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Beschreibung | Oberteil: Mit Gewinde |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 33 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 2,6 cm |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schüttelkulturanwendungen |
| Graduierungen | 25 ml |
| Show More |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.