Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
Marke:  Corning™ 431407
546.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10160253
  • 660.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz.
Polypropylen
38 mm
250 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit
Mit Schikanen
38 mm
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
3,1 cm
Polycarbonat
25 ml
50/Karton
Ja
Steril
Belüftet
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29124006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number431407
Chargennummer21724004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number431407
Chargennummer16524003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number431407
Chargennummer11124002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number431407
Chargennummer09524001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number431407
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen > Mit Schikanen; Belüftung; 250 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.