Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
Marke: Corning™ 431402
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
- Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
- Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
- RNAse- und DNAse-frei
Spezifikation
33,8 oz. | |
Polypropylen | |
43 mm | |
1 l | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit | |
Mit Schikanen | |
43 mm |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
4,3 cm | |
Polycarbonat | |
50 ml | |
25/Karton | |
Ja | |
Steril | |
Flach |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.