Learn More
Corning™ 96-Well UV-transparente Halbflächen-Mikrotiterplatte mit transparentem, flachem Boden und ohne Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562223 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10562223
Marke: Corning™ 3679
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Klar; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
Mit einem UV-transparenten Boden zur Bestimmung der Protein- und Nukleinsäurekonzentration. Corning™ UV-transparente Mikrotiterplatten ermöglichen Messungen mit UV-Absorption mit geringem Hintergrund, insbesondere im Wellenlängenbereich von 260 bis 280 nm.
  • Zertifiziert RNase/DNase-frei
  • Der UV-durchlässige Boden ist direkt auf einen Sockel aus Acryl gegossen, was für höhere Festigkeit und maximale Auslaufresistenz sorgt.
  • Einsetzbar anstelle von teuren Quarzküvetten für kleine Messwerte bis 220 nm
  • Gleichförmigkeit zwischen den Wells, durchgehend niedriges Hintergrundrauschen und kein Crosstalk-Effekt
  • Zertifizierte Leistung bei 260 und 280 nm
  • Gesamt-Well-Volumen: flacher Boden – 360 μl; empfohlenes Arbeitsvolumen 75 bis 200 μl
  • Die UV-Halbflächen-Mikrotiterplatte hat ein Well-Volumen von 205 μl; Arbeitsvolumen 25 bis 125 μl
  • Lids are available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Format Halbfläche
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) Well 205 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 125 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Wellfarbe Durchsichtig