Learn More
Corning™ X50 Spheroid Microplate, 96 well, Black, with lid, Ultra-Low Attachment surface sterile
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 4520
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse
- Durch die einzigartige Konzeption wird jedes Well geschützt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren
- Die Zelladhäsion an der Well-Oberfläche wird durch kovalente Bindung der äußerst haftungsarmen Oberfläche reduziert
- Einheitliche, einfache Sphäroidbildung in der Mitte jedes Wells ermöglicht die automatische Visualisierung
- Zellkultur- und Assay-Sphäroide in derselben Mikrotiterplatte, kein Transfer auf eine andere Platte erforderlich
- Einfacher Medienaustausch oder Behandlung mit Testverbindungen/Medikamenten
- Mit Deckel
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Sehr niedrige Zelladhäsion | |
96 | |
Extrem geringe Bindung | |
50/Karton |
Mit Deckel | |
10/Packung, 50/Karton | |
Durchsichtig | |
Steril | |
Runder Boden (U-Well) | |
10 St./Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X50 Spheroid Microplate, 96 well, Black, with lid, Ultra-Low Attachment surface sterile > Sphäroidische 96-Well-Mikrotiterplatte mit Deckel; steril;10/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur