Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10111822 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Rund
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10111822
Marke: Corning™ 3605
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Behandlung mit einer speziellen geschützten Corning Technologie gewährleistet eine nicht ionische hydrophile Oberfläche (ähnlich wie Polyethylenoxid), die molekulare Interaktionen verhindert. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten mit nicht bindender Oberfläche (NBS™) eignen sich optimal zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays.
  • Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht-bindend
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA)
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Menge 100/Karton
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39 °F bis 99 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 37 °C
Wellfarbe Weiß