Learn More
Corning™ 96 Well Plate, White/ Clear Bottom, Non Binding Surface (VE=25Stck.)
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 5er-Beutel |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | 96-Well Assay-Mikrotiterplatten |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 360 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
| Mehr anzeigen |