Learn More
Corning™ Undurchsichtige 384-Well Mikrotiterplatten mit für kleine Volumen
GREENER_CHOICE
Gleiches niedriges Reagenzienvolumen wie 1536-Well-Mikrotiterplatten, ohne dass neue Instrumente benötigt werden
Marke:  Corning™ 3825
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10679029
  • 553.47 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Platten aus Polystyrol verfügen über ein einzigartiges Quadratisch-zu-Rund-Well-Design mit konischen Böden, das einen leichteren Zugriff und eine einfachere Bildgebung für überragende Assay-Ergebnisse bietet.
  • Der Boden reduziert Flüssigkeits- und Lufteinschlüsse, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und reduziertes FP-Signal (mP) bei der Arbeit mit sehr geringen Volumina.
  • Zur Verringerung von Kreuzkontamination beim Assayverfahren und beim Umgang mit Flüssigkeiten sind alle Wells mit einem erhöhten Rand ausgestattet.
  • Wählen Sie schwarze Platten für Fluoreszenzanwendungen oder weiße Platten für Lumineszenzanwendungen.
Platten mit stark bindender Oberfläche
  • Ideal für Immuno-Assays
  • Kann Medien (> 10 kDa) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen.
  • Arbeitsvolumen: 2 bis 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
16 x 24
Polystyrol
5 bis 40 μl
Unbehandelt
Einfacherer Zugang und einfache Bildgebung für eine verbesserte Assay-Leistungsfähigkeit, Fluoresceinanwendungen, vermindert die Kreuzkontamination während der Handhabung von Assays und Flüssigkeiten
Weiß
Standard
Weiß
384
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton