Learn More
Corning™ Undurchsichtige 384-Well Mikrotiterplatten mit für kleine Volumen
Gleiches niedriges Reagenzienvolumen wie 1536-Well-Mikrotiterplatten, ohne dass neue Instrumente benötigt werden
Marke: Corning™ 3673
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Platten aus Polystyrol verfügen über ein einzigartiges Quadratisch-zu-Rund-Well-Design mit konischen Böden, das einen leichteren Zugriff und eine einfachere Bildgebung für überragende Assay-Ergebnisse bietet.
- Der Boden reduziert Flüssigkeits- und Lufteinschlüsse, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und reduziertes FP-Signal (mP) bei der Arbeit mit sehr geringen Volumina.
- Zur Verringerung von Kreuzkontamination beim Assayverfahren und beim Umgang mit Flüssigkeiten sind alle Wells mit einem erhöhten Rand ausgestattet.
- Wählen Sie schwarze Platten für Fluoreszenzanwendungen oder weiße Platten für Lumineszenzanwendungen.
- Ideal für Immuno-Assays
- Kann Medien (> 10 kDa) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen.
- Arbeitsvolumen: 2 bis 20 μl
Spezifikation
Standard | |
White | |
384 | |
Unsteril | |
Rund | |
50/Cs. |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
5 bis 40 μl | |
Nicht-bindend | |
Einfacherer Zugang und einfache Bildgebung für eine verbesserte Assay-Leistungsfähigkeit, Fluoresceinanwendungen, vermindert die Kreuzkontamination während der Handhabung von Assays und Flüssigkeiten | |
Weiß |