Learn More
Corning™ 0.25 % Trypsin, 0.1 % EDTA in HBSS ohne Calcium, Magnesium und Natriumhydrogencarbonat
Wird zur enzymatischen Freisetzung adhärenter Zellen aus Gewebekulturplatten für das Passagieren verwendet.
Marke: Corning™ 25-053-CI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- EDTA verbessert den Wirkungsgrad von Trypsin
- Hergestellt gemäß branchenführender Normen, um einen niedrigen Endotoxingehalt und hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten
- Analysenzertifikat verfügbar.
- Enzymatische Dissoziationsreagenzien auf Schweine-Parvovirus getestet
Spezifikation
-20 °C | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
6 × 100 mL |
Flüssig | |
Steril | |
7 bis 7,6 |