Learn More
Corning™ 0.05 % Trypsin/0.53 Millimolar EDTA in HBSS ohne Kalzium, Magnesium oder Natriumbicarbonat
BIOPHARMA
Wird zur enzymatischen Freisetzung adhärenter Zellen aus Gewebekulturplatten für das Passagieren verwendet.
95.95 € - 251.42 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15323651
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
25-052-CV
6 × 500 mL Reagenz zur Zellkulturdissoziation
251.42 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15313651
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
25-052-CI
6 × 100 mL Reagenz zur Zellkulturdissoziation
95.95 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • EDTA verbessert den Wirkungsgrad von Trypsin.
  • Hergestellt gemäß branchenführender Normen, um einen niedrigen Endotoxingehalt und hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten
  • Analysenzertifikat verfügbar.
  • Enzymatische Dissoziationsreagenzien auf Schweine-Parvovirus getestet
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat
Flüssig
Steril
7 bis 7,6