Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Korkringe
Artikelnummer. 10649521
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Innendurchmesser (metrisch):
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Gewicht (metrisch):
30 g
50 g
60 g
90 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10649521
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 5672
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Stützkolben mit Usbeck Laborgeräte™-Korkringen aus verdichtetem Kork. Die Ringe dämpfen Laborglasbehälter und halten Gegenstände aufrecht.
  • Höhe: 30 mm
  • Passend für eine Vielzahl von Kolbengrößen
  • 1/Packung
Spezifikation
Material Komprimierter Kork
Höhe (metrisch) 30 mm
Innendurchmesser (metrisch) 60 mm
Außendurchmesser (metrisch) 110 mm
Aufnahmevermögen Kolben bis zu 250 ml bis 500 ml
Produkttyp Korkring
Form Rund
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 50 g