Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Korkringe
Artikelnummer. 10390842
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Innendurchmesser (metrisch):
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Gewicht (metrisch):
30 g
50 g
60 g
90 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10390842
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 5674
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stützkolben mit Usbeck Laborgeräte™-Korkringen aus verdichtetem Kork. Die Ringe dämpfen Laborglasbehälter und halten Gegenstände aufrecht.
  • Höhe: 30 mm
  • Passend für eine Vielzahl von Kolbengrößen
  • 1/Packung
Spezifikation
Material Komprimierter Kork
Höhe (metrisch) 30 mm
Innendurchmesser (metrisch) 120 mm
Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Aufnahmevermögen Kolben bis zu 2000 ml
Produkttyp Korkring
Form Rund
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 90 g