Learn More
JULABO™ CORIO CD-200F Kälte-Umwälzthermostat .
Artikelnummer. p-7162856
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15410592
Marke: JULABO™ 9012701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Julabo™ CORIO™ CD-201F Kühl-/Heizthermostat ist ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel (interne und externe Umwälzung)
  • Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
  • USB-Anschluss
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C
Beschreibung Gekühlt - Umwälzthermostat
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Kühlleistung 0,22 kW bei 20°C
Flussrate 15 l/min.
Temperaturbereich -20°C bis +150°C
Display LED
Heizleistung 2 kW
Enthält Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenverbindungsstücke M16 x 1 Stecker)
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 0,35 bar
Modell CORIO CD-200F
Temperaturstabilität ±0,03°C
Abmessungen (L x B x H) 39 x 23 x 65 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 57,4 lb.
Gewicht (metrisch) 26 kg
Wirkleistung 1 kW