Learn More
JULABO™ CORIO CD-200F Kälte-Umwälzthermostat .
Artikelnummer. 15430592
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15430592
Marke: JULABO™ 9012703
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Julabo™ CORIO™ CD-201F Kühl-/Heizthermostat ist ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel (interne und externe Umwälzung)
  • Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
  • USB-Anschluss
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Beschreibung Gekühlt - Umwälzthermostat
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Kühlleistung 0,22 kW bei 20°C
Flussrate 15 l/min.
Temperaturbereich -25°C bis +150°C
Typ Gekühlt - Heizungsumwälzung
Display LED
Heizleistung 2 kW
Enthält 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker)
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 0,35 bar
Modell CORIO CD-300F
Temperaturstabilität ± 0,03°C
Abmessungen (L x B x H) 42 x 24 x 66 cm
Gewicht (metrisch) 28 kg