Learn More
JULABO™ CORIO CD-200F Kälte-Umwälzthermostat .
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel (interne und externe Umwälzung)
- Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- USB-Anschluss
- Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
- Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Belüftungsgitter
- Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
- Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40°C |
| Beschreibung | Gekühlt - Umwälzthermostat |
| Kapazität (metrisch) | 3 bis 4 l |
| Kühlleistung | 0,22 kW bei 20°C |
| Flussrate | 15 l/min. |
| Temperaturbereich | -20°C bis +150°C |
| Typ | Gekühlt - Heizungsumwälzung |
| Display | LED |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker) |
| Mehr anzeigen |