Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections
BIOPHARMA
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marke:  Julabo™ 9012327
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15430572
  • 1740.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige transparente Badetanks und Pumpenanschlüsse.
  • Modell für interne und externe Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • USB-Anschluss
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-2
Ideal für die Temperaturregelung von Proben, die Vorbereitung von Proben für die Serologie, die klinische Chemie, die Analyse, die Materialprüfung und vieles mehr. Anwendungen zur externen Temperaturregelung in Kombination mit Messzellen, Photometern, Refraktometern, Polarimetern und mehr.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 58 x 43 Füllvolumen (l): 20 bis 27
Spezifikation
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
15 l/min.
Umwälzthermostat mit offenem Bad
2 kW
CD-BT27
58 x 38 x 43 cm
20 to 27 L
20°C to 100°C (Working)
Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +100°C
0,35 bar
±0,03°C
35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening)