Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marke: Julabo™ 9012319
1486.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige transparente Badetanks und Pumpenanschlüsse.- Modell für interne und externe Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 58 x 38 Füllvolumen (l): 14 bis 19
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar | |
15 l/min. | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
CD-BT19 | |
58 x 38 x 38 cm |
14 bis 19 l | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +100°C | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
35 x 30 x 15 cm (Usable Bath Opening) |