Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
Click to view available options
Modell:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Kapazität (metrisch):
19 bis 26 l
3 bis 4,5 l
8,5 bis 12 l
Abmessungen (L x B x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Abmessungen (L x B x H) innen:
15 x 13 x 15 cm (Badöffnung)
15 x 22 x 20 cm (Badöffnung)
35 x 26 x 20 cm (Badöffnung)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
CORIO™ Heizthermostate zeichnen sich durch professionelle Technologie für hohe Standards aus. Diese Geräte ermöglichen die interne Temperatursteuerung im Badetank oder die Steuerung von extern angeschlossenen Anwendungen.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 150 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 33 x 49 x 47 Füllvolumen (l): 8.5 bis 12
- Modell für interne und externe Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
- Integrierte Kühlschlange für Gegenkühlung
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 150 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 33 x 49 x 47 Füllvolumen (l): 8.5 bis 12
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
| Kapazität (metrisch) | 8,5 bis 12 l |
| Flussrate | 15 l/min. |
| Temperaturbereich | 20°C to 150°C (Working) |
| Typ | Heizungsumwälzbad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | Bath Lid and Drain Tap |
| Max. Druck | 0,35 bar |
| Modell | CD-BC12 |
| Mehr anzeigen |