Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths
BIOPHARMA
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marke:  Julabo™ 9011305
972.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15410552
  • 1110.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige transparente Badetanks.
  • Modell für interne Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
Ideal für die Temperaturregelung von Proben, die Vorbereitung von Proben für die Serologie, die klinische Chemie, die Analyse, die Materialprüfung und vieles mehr.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 23 x 38 x 38 Füllvolumen (l): 3.5 bis 5
Spezifikation
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
6 l/min
Umwälzthermostat mit offenem Bad
2 kW
C-BT5
38 x 23 x 38 cm
3.5 to 5 L
20°C to 100°C (Working)
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
0,1 bar
±0,03°C
15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening)