Learn More
Kupferstandard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical J/8256/08
Artikelnummer. 10724951
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
500 ml-Kunststoffflasche aus HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
3251-23-8
10967
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
187.554
CHEBI:78036
Flüssig
1
CuN2O6
500 mL
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Kupfer;Dinitrat
18616
HDPE-Kunststoffflasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Copper solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.