Learn More
Kupferstandard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 1 |
MDL-Nummer | 10965 |
Menge | 100 mL |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper solution 10 000 ppm
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferstandard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur